Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Cuenco universal de acero inoxidable
Código de producto. 11707265 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
858 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11707265 2000 mL cada uno
11797255 858 mL cada uno
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11707265
Marque: Cole-Parmer™ Essentials 0727400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Heavy gauge, 304 stainless steel (SS) Utility Bowls with flat bottom and straight sides to ensure stability.
  • These straight-sided, heavy-duty bowls are made of 304 SS with a satin finish that makes them easy to clean.
Spécification
Material Acero inoxidable
Capacidad (métrico) 2000 mL
Capacidad (imperial) 6.6 ft.
Altura (métrico) 7,6 cm
Diámetro (imperial) 7 in.
Diámetro (métrico) 177,8 mm
Altura (imperial) 3 in.
Tipo de producto Cuenco universal
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.