Learn More
Bochem™ Tijeras universales de acero inoxidable
Código de producto. 10517892
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
180 mm
200 mm
210 mm
Estilo de punta:
Afilada/afilada
Afilado/redondo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Estilo de punta unitSize
10517892 200 mm Afilada/afilada cada uno
10525611 180 mm Afilado/redondo cada uno
10060761 210 mm Afilada/afilada cada uno
3 options
Código de producto. 10517892
Marca: Bochem™ 4150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tijeras universales resistentes a la temperatura con mango de plástico. Las tijeras universales de acero inoxidable Bochem™ están fabricadas con acero inoxidable resistente y duradero.
  • Fabricada con acero inoxidable.
  • Asa de plástico.
  • Químicamente y térmicamente resistentes (hasta 145 °C).
Especificaciones
Tipo de producto Tijeras universales
Longitud (métrico) 200 mm
Material Acero inoxidable, plástico
Estilo de punta Afilada/afilada