Learn More
Cole-Parmer™ Codo de unión de acero inoxidable
Descripción
- Muy buena resistencia química.
- Con capacidad de 220 psi hasta 25 °C (77 °F).
- Apto para temperaturas desde los 0 a los + 100 °C (de – 32 a + 212 °F).
- Los accesorios de compresión funcionan bien con tubos rígidos como PTFE o polipropileno.
- Un accesorio de compresión tiene una tuerca que comprime el tubo rígido contra el cuerpo del accesorio para aplicaciones de alta presión.
- La familia de conectores de compresión es ideal cuando se trabaja con tubos rígidos.
- Al seleccionar los accesorios, tenga en cuenta el tipo de tubo, la compatibilidad del material y las condiciones de temperatura y presión.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conector de compresión |
| Material | Acero inoxidable (316) |
| Método de esterilización | Autoclave, óxido de etileno (EtO) o gamma |
| Tipo de producto | Unión de codo |