Learn More
JP Selecta™ Baños de limpieza de ultrasonidos de acero inoxidable sin calefacción
Descripción
- Depósito interno de acero inoxidable AISI 304
- Interruptor del temporizador de 0 a 15 min o funcionamiento continuo
- Indicador luminoso cuando la unidad está en funcionamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 14 x 14 x 6 cm |