Descripción
- Pinzas de acero inoxidable elaboradas con esmero
- Dispone de puntos acabados a mano para precisión y una excelente dureza de la punta
- El acabado antirreflejos reduce la fatiga ocular
- Antimagnético, antiácido y resistente a los ácidos
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Punta de pala |
| Longitud (imperial) | 4,75 in |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 11,43cm |
| Tipo de producto | Pinzas pequeñas |
| Tipo | Pinzas rectas |
| Esterilidad | Estéril |