Learn More
Schuett Biotec™ Stainless Steel Turnable
Código de producto. p-8010083
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
160 mm
Altura (métrico):
45 mm
70 mm
Tipo:
Giratorio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) Tipo unitSize
10334181 160 mm 70 mm Giratorio cada uno
10292911 160 mm 45 mm Giratorio cada uno
2 options
Código de producto. 10334181
Marca: Schuett Biotec™ 3361252
Solo quedan null
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo Giratorio
Para utilizar con (equipo) Petri Dishes Petriturn-Mplus
Altura (métrico) 70 mm
Diámetro (métrico) 160 mm