Learn More
Azpack™ Pinzas para tubos Unex™
Código de producto. p-8003049
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 a 17 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11308103 13 a 17 mm paquete de 5
1 options
Código de producto. 11308103
Marca: Azpack™ 11308103
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Gire la tuerca para que se apriete y suelte el tubo. Las pinzas para tubos de acero inoxidable Azpack™ están diseñadas para distribuir y aplicar presión de manera uniforme.
  • Acero inoxidable
  • Anillo de doble banda para una presión uniforme
  • Tuerca y perno incluidos para aplicar la compresión adecuada
Especificaciones
Tipo Pinza de tubos
Material Acero inoxidable (H10 304, A2)
Incluye Tornillo de ajuste
Diámetro (métrico) 13 a 17 mm
Jaw Type Anillo de doble banda