Learn More
VACUUBRAND™ Tubos de acero inoxidable
Código de producto. 11930402
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
147 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud global (métrico) unitSize
11930402 147 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11930402
Marca: VACUUBRAND™ 22612479
Solo quedan null
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Diámetro exterior (imperial) 16 mm
Longitud global (métrico) 147 cm
Cantidad de embalaje 1 Unidad
Tipo de producto Tubos de conducción