Learn More
Atrow™ Gradilla de acero inoxidable para tubos
Utilizable en condiciones de calor y frío. La gradilla de tubos de acero inoxidable Atrow™ es una gama de soportes de tubos de tablero superior que está fabricada con acero inoxidable resistente. La gradilla no se oxida ni flota. Hay disponibles opciones para sujetar 12–24 tubos de hemólisis de forma segura en tres tamaños diferentes de pocillos.
Marca: Atrow™ 854061
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
- Diámetros del tubo: 10–13 mm, 16–20 mm o 22–25 mm
- Posiciones: 12, 24 o 48 posiciones
- Opciones de matriz: 1 × 12, 4 × 3, 4 × 6 o 4 × 12
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Tubos (16 a 20 mm) | |
24 | |
1 unidad | |
20 mm |
4 x 6 | |
Acero inoxidable | |
Para tubo de ensayo | |
150 mm x 100 mm x 65 mm |