Learn More
Atrow™ Gradilla para tubos de acero inoxidable
Código de producto. 11728312
Change view
Click to view available options
Posiciones:
12
24
48
matriz, red, conjunto:
1 x 12
4 x 6
4 x 12
4 x 3
4 x 6
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
100 mm x 78 mm x 100 mm
108mm x 72mm x 55mm
150 mm x 100 mm x 100 mm
150 mm x 100 mm x 65 mm
176 mm x 122 mm x 100 mm
205 mm x 20 mm x 50 mm
206 mm x 72 mm x 55 mm
296 mm x 100 mm x 100 mm
348 mm × 122 mm × 100 mm
missing translation for 'unitSize'
1 PCS
cada uno
Código de producto. Posiciones matriz, red, conjunto Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11728312 48 4 x 12 206 mm x 72 mm x 55 mm cada uno
11788322 12 1 x 12 205 mm x 20 mm x 50 mm 1 PCS
11768312 48 4 x 12 296 mm x 100 mm x 100 mm 1 PCS
11748312 12 4 x 3 100 mm x 78 mm x 100 mm 1 PCS
11778312 24 4 x 6 176 mm x 122 mm x 100 mm cada uno
11758312 24 4 x 6 150 mm x 100 mm x 100 mm cada uno
11718312 24 4 x 6 108mm x 72mm x 55mm 1 PCS
11738312 24 4 x 6 150 mm x 100 mm x 65 mm 1 PCS
11747863 48 4 x 12 348 mm × 122 mm × 100 mm cada uno
9 missing translation for 'options'
Código de producto. 11728312
missing translation for 'mfr': Atrow™ 844121
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilizable en condiciones de calor y frío. La gradilla de tubos de acero inoxidable Atrow™ es una gama de soportes de tubos de tablero superior que está fabricada con acero inoxidable resistente. La gradilla no se oxida ni flota. Hay disponibles opciones para sujetar 12–24 tubos de hemólisis de forma segura en tres tamaños diferentes de pocillos.
  • Diámetros del tubo: 10–13 mm, 16–20 mm o 22–25 mm
  • Posiciones: 12, 24 o 48 posiciones
  • Opciones de matriz: 1 x 12, 4 x 3, 4 x 6 o 4 x 12
Especificaciones
Admite Tubos (10 a 13 mm)
Material Acero inoxidable
Posiciones 48
Para utilizar con (equipo) Para tubo de ensayo
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 206 mm x 72 mm x 55 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 13 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
matriz, red, conjunto 4 x 12