Learn More
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Trolley with 4 Castors
Código de producto. p-200104598
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
350 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11711776 350 mm cada uno
11711786 400 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11711776
Marca: AMSTA Rostfritt 5070830
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
High-quality stainless steel trolley, available in various sizes.
  • Quality
  • Invisible weld seams
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
  • Two castors with brakes and two castors without
Especificaciones
Tipo Drum Dolly
Admite 1 Drum (20 to 55 gal.)
Capacidad portante (imperial) 264.6 lb.
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Material Acero
Color Silver
Diámetro (métrico) 350 mm
Peso (métrico) 5.0 kg