Learn More
Blanco™ Carrito de plataforma de acero inoxidable
Descripción
En la cocina profesional, la industria del catering o el entorno de los laboratorios, los carritos de plataforma se utilizan para transportar objetos pesados y apilados. Estos carros rectangulares de bastidor rígido cuentan con una plataforma única, ruedas estables, amortiguadores de protección en las tapas de las esquinas y un mango de maniobra.
- Fabricado en acero inoxidable 18/8 que no se oxida
- Las bandejas de plataforma tienen un borde perfilado o una superficie plana lisa
- Superficie superior: microchapada para un mantenimiento fácil; superficie inferior: revestimiento insonorizado
- Cuatro ruedas giratorias: fijas o giratorias (dirección), dos con frenos
- Ruedas de acero galvanizado o sintéticas resistentes a la corrosión (conforme a DIN 18867-8)
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud del estante (métrico) | 102 cm |
| Anchura (métrico) del estante | 62 cm |
| Tipo de producto | Carro |
| Descripción | Borde de perfil redondeado |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 1098 x 698 x 941 mm |
| Acabado | Micropulido |
| Altura (métrico) | 252 mm |
| Admite | Elementos apilados |
| Incluye | Plataforma, asa |
| Capacidad portante (métrico) | 400 kg |
| Mostrar más |