Learn More
Blanco™ Carrito de plataforma de acero inoxidable
Código de producto. 11932778
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
605 x 780 x 840 mm
880 x 580 x 900 mm
1045 x 780 x 840 mm
1098 x 698 x 941 mm
Capacidad portante (métrico):
100 kg
120 kg
250 kg
400 kg
Tipo de rueda:
Acero galvanizado, fijo y giratorio/frenos
Poliamida sintética, fija y giratoria/frenos
Poliamida sintética, giro y giro/frenos
Descripción:
Borde de perfil redondeado
Superficie lisa y suave
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Capacidad portante (métrico) Tipo de rueda Descripción unitSize
11932778 1045 x 780 x 840 mm 250 kg Poliamida sintética, fija y giratoria/frenos Superficie lisa y suave cada uno
11912778 605 x 780 x 840 mm 100 kg Poliamida sintética, giro y giro/frenos Superficie lisa y suave cada uno
11962778 1098 x 698 x 941 mm 400 kg Acero galvanizado, fijo y giratorio/frenos Borde de perfil redondeado cada uno
11922778 880 x 580 x 900 mm 120 kg Poliamida sintética, fija y giratoria/frenos Borde de perfil redondeado cada uno
4 options
Código de producto. 11932778
Marca: Blanco™ 572327
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para transportar objetos pesados y apilados. El carrito de plataforma de acero inoxidable Blanco™ tiene una bandeja plana y lisa que puede cargarse con hasta 400 kg. La superficie microchapada facilita el mantenimiento. Con topes protectores, ruedas giratorias con frenos y un mango sólido, maniobrar es seguro y fácil.
En la cocina profesional, la industria del catering o el entorno de los laboratorios, los carritos de plataforma se utilizan para transportar objetos pesados y apilados. Estos carros rectangulares de bastidor rígido cuentan con una plataforma única, ruedas estables, amortiguadores de protección en las tapas de las esquinas y un mango de maniobra.
  • Fabricado en acero inoxidable 18/8 que no se oxida
  • Las bandejas de plataforma tienen un borde perfilado o una superficie plana lisa
  • Superficie superior: microchapada para un mantenimiento fácil; superficie inferior: revestimiento insonorizado
  • Cuatro ruedas giratorias: fijas o giratorias (dirección), dos con frenos
  • Ruedas de acero galvanizado o sintéticas resistentes a la corrosión (conforme a DIN 18867-8)
Especificaciones
Longitud del estante (métrico) 94 cm
Anchura (métrico) del estante 70 cm
Tipo de producto Carro
Certificaciones/conformidad DIN 18867-8
Descripción Superficie lisa y suave
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1045 x 780 x 840 mm
Acabado Micropulido
Altura (métrico) 230 mm
Admite Elementos apilados
Incluye Plataforma, asa
Capacidad portante (métrico) 250 kg
Material Acero inoxidable
N.º de ruedas giratorias 4
N.º de estantes 1
Peso (métrico) 20 kg
Tipo de rueda Poliamida sintética, fija y giratoria/frenos