Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 260 mm |
| Anchura (métrico) | 150 mm |
| Incluye | Pies de plástico |
| Tipo de producto | Trípode |
| Acabado | Brillo |
| Cantidad | 1 unidad |