Learn More
JP Selecta™ Soporte en trípode de acero inoxidable
Código de producto. 12012365
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
8 mm
10 mm
12 mm
Altura (métrico):
500 mm
600 mm
700 mm
Peso (métrico):
1,4 kg
1,8 kg
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) Peso (métrico) unitSize
12012365 10 mm 600 mm 1,8 kg cada uno
12022305 8 mm 500 mm 1,4 kg cada uno
12022365 12 mm 700 mm 2,5 kg cada uno
3 options
Código de producto. 12012365
Marca: JP Selecta™ 6022710
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las varillas de soporte de trípode JP Selecta™ son adecuadas para uso de laboratorio para apoyar el trípode.
  • Fabricadas en acero inoxidable AISI 304
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 600 mm
Diámetro exterior (métrico) 10 mm
Tipo de producto Varilla de soporte de trípode
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 1,8 kg