Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Flask - Acid Proof Churn with Lid
Descripción
- Highest quality in stainless steel.
- Acid proof 316L/1.4404.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pail |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel (316L) |