Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Thermo Flasks Insulated With Lid
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 L
3 L
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
- Stainless steel 304 /1.4301
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pail |
| Capacidad (métrico) | 1,5 L |
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |