Learn More
Hanna Instruments™ Sonda de termistor con mango de acero inoxidable
Descripción
Estas sondas de termistor disponen de un cable que se extiende 1 m desde el mango hasta la conexión del medidor. (También hay disponibles opciones con un cable de 2 m o 3 m.) Con una construcción de acero inoxidable AISI 316 resistente a la corrosión, esta sonda puede medir muestras hasta 150 °C.
La serie HI 765 de sondas de termistor PTC está precalibrada con un error máximo de± 0,2 °C (± 0,4 °F), por lo que la recalibración no es necesaria cuando las sondas se intercambian.
- Sonda de acero inoxidable AISI 316 con mango ABS
- Aplicaciones: aire y gas, aire y líquido, y opciones semisólidas
- Termistor NTC con 6 segundos de tiempo de respuesta y termistores PTC precalibrados con 8 segundos de tiempo de respuesta
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Temperatura universal (líquido, gas, semisólido) |
| Longitud del cable (imperial) | 3,3 ft |
| Longitud total (imperial) | 8,1 in |
| Longitud de la sonda (imperial) | 3,9 in |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Longitud total (métrico) | 205 mm |
| Longitud de la sonda (métrico) | 100 mm |
| Material | Sonda de acero inoxidable AISI 316, Mango ABS |
| Tiempo de medición | 6 s |
| Modelo | HI 762 |
| Mostrar más |