Learn More
Hanna Instruments™ Sonda de termistor con mango de acero inoxidable
Código de producto. 10534271
Change view
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1 m
2 m
3 m
Calibrated:
No
Sí
Modelo:
HI 762
HI 765, mango blanco
HI 765A, sonda de aire
Sonda de penetración HI 765 PW
Para utilizar con (aplicación):
Temperatura del aire y del gas
Temperatura del aire y del líquido
Temperatura semisólida
Temperatura universal (líquido, gas, semisólido)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cable (métrico) Calibrated Modelo Para utilizar con (aplicación) unitSize
10534271 3 m Sí HI 765A, sonda de aire Temperatura del aire y del gas cada uno
10090751 1 m No HI 762 Temperatura del aire y del gas cada uno
10325631 2 m No HI 762 Temperatura del aire y del líquido cada uno
11577879 1 m Sí Sonda de penetración HI 765 PW Temperatura semisólida cada uno
10234421 1 m Sí HI 765, mango blanco Temperatura del aire y del líquido cada uno
10769231 1 m No HI 762 Temperatura universal (líquido, gas, semisólido) cada uno
6 options
Código de producto. 10534271
Marca: Hanna Instruments™ HI765A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga lecturas de temperatura muy precisas de líquidos, gases y/o productos semisólidos. La sonda de termistor de Hanna Instruments™ con mango de acero inoxidable cuenta con un mango diseñado para usarse con un termómetro de termistor.
Estas sondas de termistor disponen de un cable que se extiende 1 m desde el mango hasta la conexión del medidor. (También hay disponibles opciones con un cable de 2 m o 3 m.) Con una construcción de acero inoxidable AISI 316 resistente a la corrosión, esta sonda puede medir muestras hasta 150 °C.
La serie HI 765 de sondas de termistor PTC está precalibrada con un error máximo de± 0,2 °C (± 0,4 °F), por lo que la recalibración no es necesaria cuando las sondas se intercambian.
  • Sonda de acero inoxidable AISI 316 con mango ABS
  • Aplicaciones: aire y gas, aire y líquido, y opciones semisólidas
  • Termistor NTC con 6 segundos de tiempo de respuesta y termistores PTC precalibrados con 8 segundos de tiempo de respuesta
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Temperatura del aire y del gas
Longitud del cable (imperial) 9,94 ft
Longitud total (imperial) 8,1 in
Longitud de la sonda (imperial) 3,9 in
Longitud del cable (métrico) 3 m
Longitud total (métrico) 205 mm
Longitud de la sonda (métrico) 100 mm
Material Sonda de acero inoxidable AISI 316, Mango ABS
Tiempo de medición 8 s
Modelo HI 765A, sonda de aire
Tipo de sonda PTC
Tipo de producto Sonda de termistor
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Termómetro de termistor
Exactitud ± 0,2 °C