Learn More
Bochem™ Soporte para tubos de ensayo de acero inoxidable
Código de producto. 10489002
Click to view available options
Forma:
Forma de Z
Rectángulo
Redondo
Altura (métrico):
85 mm
90 mm
165 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10489002
Marca: Bochem™ 8231
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Transport your test tubes safely with the Bochem™ Stainless Steel Test Tube Stand.
  • Rectangulares
  • Altura: 90mm
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Admite Tubos (20 mm)
Material Acero inoxidable (18/10)
Posiciones 12
Forma Redondo
Longitud (métrico) 116 mm
Altura (métrico) 165 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 20 mm