Learn More
Bochem™ Soporte para tubos de ensayo de acero inoxidable
Código de producto. 10316051
Change view
Click to view available options
Forma:
Forma de Z
Rectángulo
Redondo
Altura (métrico):
85 mm
90 mm
165 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Forma Altura (métrico) unitSize
10316051 Rectángulo 90 mm cada uno
10604612 Forma de Z 85 mm cada uno
10489002 Redondo 165 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10316051
Marca: Bochem™ 8210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transport your test tubes safely with the Bochem™ Stainless Steel Test Tube Stand.
  • Rectangulares
  • Altura: 90mm
Especificaciones
Admite Tubos (17 mm)
Material Acero inoxidable (18/10)
Posiciones 12
Forma Rectángulo
N.° por paquete 1 unidad
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (L x An) 145 x 52mm
Longitud (métrico) 145 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 17 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Altura (métrico) 90 mm
Anchura (métrico) 52 mm