Learn More
Sampling Systems™ Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable
Código de producto. 17982012 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones:
12 posiciones
48 posiciones
matriz, red, conjunto:
2 x 6
4 x 12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones matriz, red, conjunto unitSize
17982012 48 posiciones 4 x 12 cada uno
17912022 12 posiciones 2 x 6 cada uno
2 options
Código de producto. 17982012
Marca: Sampling Systems™ A64512
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
These stainless steel test tube racks come in two standard sizes and are made from stainless steel, making them ideal for GMP applications.
  • Made from corrosion resistant 304 stainless steel
  • Ideal for use in laboratories and production
  • Mirror polish finish
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Silver
Admite Test Tubes
Material Stainless Steel
Posiciones 48 posiciones
Forma Rectangular
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Tipo de producto Test Tube Rack
Estantes None
matriz, red, conjunto 4 x 12