Learn More
Sampling Systems™ Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable
Código de producto. 17912022 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones:
12 posiciones
48 posiciones
matriz, red, conjunto:
2 x 6
4 x 12
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones matriz, red, conjunto unitSize
17912022 12 posiciones 2 x 6 cada uno
17982012 48 posiciones 4 x 12 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17912022 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A64548
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
These stainless steel test tube racks come in two standard sizes and are made from stainless steel, making them ideal for GMP applications.
  • Made from corrosion resistant 304 stainless steel
  • Ideal for use in laboratories and production
  • Mirror polish finish
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Silver
Admite Test Tubes
Material Stainless Steel
Posiciones 12 posiciones
Forma Rectangular
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Tipo de producto Test Tube Rack
Estantes None
matriz, red, conjunto 2 x 6