Learn More
Grant Instruments™ Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable
Código de producto. 15385842
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 0,5 mm de diámetro
Tubos de 1,5mm de diámetro
Tubos de 10mm de diámetro
Tubos de 13 mm de diámetro
Tubos de 16mm de diámetro
Tubos de 19mm de diámetro
Tubos de 25mm de diámetro
Tubos de 30mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15385842 Tubos de 0,5 mm de diámetro cada uno
15365832 Tubos de 10mm de diámetro cada uno
15385832 Tubos de 13 mm de diámetro cada uno
15305842 Tubos de 16mm de diámetro cada uno
15325842 Tubos de 19mm de diámetro cada uno
15395842 Tubos de 1,5mm de diámetro cada uno
15345842 Tubos de 25mm de diámetro cada uno
15365842 Tubos de 30mm de diámetro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15385842 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor SRSE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se adapta a una gran variedad de tamaños de tubos de ensayo con un diámetro de 10 a 30 mm
  • Para su uso con LSB Aqua Pro
  • Disponibles en 8 tamaños para aceptar hasta 48 tubos de ensayo SR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 119 ml
Para utilizar con (equipo) Tubos de 0,5 mm de diámetro
Material Acero inoxidable