Learn More
Grant Instruments™ Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable
Código de producto. 15365842
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 0,5 mm de diámetro
Tubos de 1,5mm de diámetro
Tubos de 10mm de diámetro
Tubos de 13 mm de diámetro
Tubos de 16mm de diámetro
Tubos de 19mm de diámetro
Tubos de 25mm de diámetro
Tubos de 30mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15365842 Tubos de 30mm de diámetro cada uno
15385842 Tubos de 0,5 mm de diámetro cada uno
15365832 Tubos de 10mm de diámetro cada uno
15385832 Tubos de 13 mm de diámetro cada uno
15305842 Tubos de 16mm de diámetro cada uno
15325842 Tubos de 19mm de diámetro cada uno
15395842 Tubos de 1,5mm de diámetro cada uno
15345842 Tubos de 25mm de diámetro cada uno
8 options
Código de producto. 15365842
Marca: Grant Instruments™ SR30
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se adapta a una gran variedad de tamaños de tubos de ensayo con un diámetro de 10 a 30 mm
  • Para su uso con LSB Aqua Pro
  • Disponibles en 8 tamaños para aceptar hasta 48 tubos de ensayo SR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Para utilizar con (equipo) Tubos de 30mm de diámetro
Material Acero inoxidable