Learn More
Grant Instruments™ Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable
Descripción
Se adapta a una gran variedad de tamaños de tubos de ensayo con un diámetro de 10 a 30 mm
- Para su uso con LSB Aqua Pro
- Disponibles en 8 tamaños para aceptar hasta 48 tubos de ensayo SR
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 48 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 10mm de diámetro |
| Material | Acero inoxidable |