Learn More
Grant Instruments™ Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable
Código de producto. 15345842
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 0,5 mm de diámetro
Tubos de 1,5mm de diámetro
Tubos de 10mm de diámetro
Tubos de 13 mm de diámetro
Tubos de 16mm de diámetro
Tubos de 19mm de diámetro
Tubos de 25mm de diámetro
Tubos de 30mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15345842
Marca: Grant Instruments™ SR25
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se adapta a una gran variedad de tamaños de tubos de ensayo con un diámetro de 10 a 30 mm
  • Para su uso con LSB Aqua Pro
  • Disponibles en 8 tamaños para aceptar hasta 48 tubos de ensayo SR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 ml
Para utilizar con (equipo) Tubos de 25mm de diámetro
Material Acero inoxidable