Especificaciones
| Tipo de producto | Anillo de ventilación de tamiz de ensayo |
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro (métrico) | 200 mm |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador de tamices vibratorio AS 200 básico |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |