Learn More
RETSCH Anillos intermedios de las cribas de prueba de acero inoxidable
Código de producto. p-8004997 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
100 mm de diámetro x 40 mm de altura
200 mm de diámetro x 25 mm de altura
200 mm de diámetro x 50 mm de altura
305 mm de diámetro x 40 mm de altura
400 mm de diámetro x 65 mm de altura
450 mm de diámetro x 100 mm de altura
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
10156981 100 mm de diámetro x 40 mm de altura cada uno
10496431 200 mm de diámetro x 50 mm de altura cada uno
10564112 200 mm de diámetro x 25 mm de altura cada uno
10790473 305 mm de diámetro x 40 mm de altura cada uno
11964432 450 mm de diámetro x 100 mm de altura cada uno
10563922 400 mm de diámetro x 65 mm de altura cada uno
6 options
Código de producto. 10156981
Marca: RETSCH 60.935.000100
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Anillo intermedio del tamiz de prueba
Material Acero inoxidable
Diámetro (métrico) 100 mm
Altura (métrico) 40 mm
Para utilizar con (equipo) Agitador de tamices vibratorio AS 200 básico
Tamaño 100 mm de diámetro x 40 mm de altura