Learn More
RETSCH Anillos intermedios de las cribas de prueba de acero inoxidable
Código de producto. 10563922 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Tamaño:
100 mm de diámetro x 40 mm de altura
200 mm de diámetro x 25 mm de altura
200 mm de diámetro x 50 mm de altura
305 mm de diámetro x 40 mm de altura
400 mm de diámetro x 65 mm de altura
450 mm de diámetro x 100 mm de altura
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10563922
Marca: RETSCH 60.935.000400
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Anillo intermedio del tamiz de prueba
Material Acero inoxidable
Diámetro (métrico) 400 mm
Altura (métrico) 65 mm
Para utilizar con (equipo) Control de agitador de tamices horizontal AS 400
Tamaño 400 mm de diámetro x 65 mm de altura