Especificaciones
| Tipo de producto | Anillo intermedio del tamiz de prueba |
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador de tamices vibratorio AS 200 básico |
| Tamaño | 100 mm de diámetro x 40 mm de altura |