Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con unión de soldadura suave de 200 mm de diám. x 25 mm de altura
Código de producto. p-8003227
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
2,8 mm
3.15 mm
3,55mm
4mm
5,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11756787 5,6 mm cada uno
11726787 2,8 mm cada uno
11794449 3.15 mm cada uno
11736787 3,55mm cada uno
11704459 4mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11756787 Proveedor Linker Industrietechnik™ N.º de proveedor 2025222074
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have soft soldered seam and an internal height of 25 mm and diameter of 200 mm.
  • Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 25 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Cubierta de tamiz de pruebas de acero inoxidable
  • Unión de soldadura suave
  • Número de identificación y certificado de conformidad
  • Resistente a temperaturas de 170°C
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 5,6 mm
Tipo Test Sieve
Certificaciones/conformidad Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1. Intervalo principal de acuerdo con ISO 565 (aberturas de mallas)
Material Stainless Steel
Altura (métrico) 25mm
Diámetro exterior (imperial) 200 mm
Mesh Material Acero inoxidable