Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con unión de soldadura suave de 200 mm de diám. x 25 mm de altura
Código de producto. 11794449
Click to view available options
Tamaño de poro:
2,8 mm
3.15 mm
3,55mm
4mm
5,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11794449
Marca: Linker Industrietechnik™ 2025222067
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have soft soldered seam and an internal height of 25 mm and diameter of 200 mm.
  • Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 25 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Cubierta de tamiz de pruebas de acero inoxidable
  • Unión de soldadura suave
  • Número de identificación y certificado de conformidad
  • Resistente a temperaturas de 170°C
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 3.15 mm
Tipo Test Sieve
Certificaciones/conformidad Compliance 2.1 EN 10 204 and ISO 3310-1
Material Stainless Steel
Altura (métrico) 25mm
Diámetro exterior (imperial) 200 mm
Mesh Material Acero inoxidable