Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450 mm Dia., in Pore Sizes Greater than 10 mm with ISO 3310/1
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 37,5mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1 |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador de tamiz vibratorio AS 450 |
| Incluye | Con certificado de conformidad |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 450mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mostrar más |