Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450 mm Dia., in Pore Sizes Greater than 10 mm with ISO 3310/1
Código de producto. 11964622 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11964622 71 mm cada uno
11904632 100 mm cada uno
11914632 106 mm cada uno
11954602 11,2mm cada uno
11924632 112 mm cada uno
11964602 12,5mm cada uno
11934632 125 mm cada uno
11974602 13,2mm cada uno
11984602 14 mm cada uno
11994602 16 mm cada uno
11904612 18 mm cada uno
11914612 19 mm cada uno
11924612 20 mm cada uno
11934612 22,4mm cada uno
11944612 25 mm cada uno
11954612 26,5mm cada uno
11964612 28 mm cada uno
11974612 31,5mm cada uno
11984612 35,5mm cada uno
11994612 37,5mm cada uno
11904622 40 mm cada uno
11914622 45 mm cada uno
11934622 53 mm cada uno
11944622 56 mm cada uno
11924622 50 mm cada uno
11954622 63 mm cada uno
11974622 75 mm cada uno
11984622 80 mm cada uno
11994622 90 mm cada uno
29 options
Código de producto. 11964622
Marca: RETSCH 60.168.071000
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 71 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Para utilizar con (equipo) Agitador de tamiz vibratorio AS 450
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 450mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable