Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450 mm Dia., in Pore Sizes 10 mm and Smaller with ISO 3310/1
Tienda Retsch ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 8 mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1 |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador de tamiz vibratorio AS 450 |
| Incluye | Con certificado de conformidad |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 450mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mostrar más |