Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450 mm Dia., in Pore Sizes 10 mm and Smaller with ISO 3310/1
Código de producto. 11904582 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6mm
1,7mm
1,8mm
2 mm
2,24mm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8 mm
9 mm
9,5mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11904582 1,25mm cada uno
11984572 1,12mm cada uno
11994572 1,18mm cada uno
11924582 1,6mm cada uno
11914582 1,4mm cada uno
11934582 1,7mm cada uno
11944582 1,8mm cada uno
11934602 10 mm cada uno
11974572 1 mm cada uno
11964582 2,24mm cada uno
11984582 2,5mm cada uno
11974582 2,36mm cada uno
11994582 2,8mm cada uno
11954582 2 mm cada uno
11904592 3,15mm cada uno
11914592 3,35mm cada uno
11944592 4,5mm cada uno
11924592 3,55mm cada uno
11934592 4 mm cada uno
11954592 4,75mm cada uno
11974592 5,6mm cada uno
11964592 5 mm cada uno
11984592 6,3mm cada uno
11994592 6,7mm cada uno
11904602 7,1mm cada uno
11914602 8 mm cada uno
11944602 9,5mm cada uno
11924602 9 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Código de producto. 11904582 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 60.168.001250
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 1,25mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Para utilizar con (equipo) Agitador de tamiz vibratorio AS 450
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 450mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable