Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
Código de producto. 11964542 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Artikelnummer. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 11964542 | 45 μm | cada uno |
| 11954552 | 100 μm | cada uno |
| 11984552 | 125 μm | cada uno |
| 11974552 | 112 μm | cada uno |
| 11964552 | 106 μm | cada uno |
| 11994552 | 140 μm | cada uno |
| 11904562 | 150 μm | cada uno |
| 11914562 | 160 μm | cada uno |
| 11924562 | 180 μm | cada uno |
| 11934562 | 200 μm | cada uno |
| 11944562 | 212 μm | cada uno |
| 11964562 | 250 μm | cada uno |
| 11954562 | 224 μm | cada uno |
| 11984562 | 300 μm | cada uno |
| 11974562 | 280 μm | cada uno |
| 11994562 | 315 μm | cada uno |
| 11904572 | 355 μm | cada uno |
| 11954542 | 38 μm | cada uno |
| 11934542 | 36 μm | cada uno |
| 11914572 | 400 μm | cada uno |
| 11944542 | 40 μm | cada uno |
| 11934572 | 425 μm | cada uno |
| 11994222 | 450 μm | cada uno |
| 11974542 | 50 μm | cada uno |
| 11904232 | 500 μm | cada uno |
| 11994542 | 56 μm | cada uno |
| 11984542 | 53 μm | cada uno |
| 11914232 | 560 μm | cada uno |
| 11934232 | 600 μm | cada uno |
| 11924232 | 630 μm | cada uno |
| 11904552 | 63 μm | cada uno |
| 11944232 | 710 μm | cada uno |
| 11924552 | 75 μm | cada uno |
| 11914552 | 71 μm | cada uno |
| 11954232 | 800 μm | cada uno |
| 11934552 | 80 μm | cada uno |
| 11944572 | 850 μm | cada uno |
| 11964572 | 900 μm | cada uno |
| 11944552 | 90 μm | cada uno |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11964542
Marke: RETSCH 60.168.000045
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 45 μm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1 |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador de tamiz vibratorio AS 450 |
| Incluye | Con certificado de conformidad |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 450mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?