Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
Código de producto. 11934562 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11934562 200 μm cada uno
11954552 100 μm cada uno
11984552 125 μm cada uno
11974552 112 μm cada uno
11964552 106 μm cada uno
11994552 140 μm cada uno
11904562 150 μm cada uno
11914562 160 μm cada uno
11924562 180 μm cada uno
11944562 212 μm cada uno
11964562 250 μm cada uno
11954562 224 μm cada uno
11984562 300 μm cada uno
11974562 280 μm cada uno
11994562 315 μm cada uno
11904572 355 μm cada uno
11954542 38 μm cada uno
11934542 36 μm cada uno
11914572 400 μm cada uno
11944542 40 μm cada uno
11934572 425 μm cada uno
11994222 450 μm cada uno
11964542 45 μm cada uno
11974542 50 μm cada uno
11904232 500 μm cada uno
11994542 56 μm cada uno
11984542 53 μm cada uno
11914232 560 μm cada uno
11934232 600 μm cada uno
11924232 630 μm cada uno
11904552 63 μm cada uno
11944232 710 μm cada uno
11924552 75 μm cada uno
11914552 71 μm cada uno
11954232 800 μm cada uno
11934552 80 μm cada uno
11944572 850 μm cada uno
11964572 900 μm cada uno
11944552 90 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Código de producto. 11934562 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 60.168.000200
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 200 μm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Para utilizar con (equipo) Agitador de tamiz vibratorio AS 450
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 450mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable