Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400 mm Dia., with Stainless-Steel Wire
Código de producto. 10498921 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6mm
1,7mm
1,8mm
2 mm
2,24mm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8 mm
9 mm
9,5mm
10 mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10498921 35,5mm cada uno
10095031 1,12mm cada uno
10136121 1,18mm cada uno
10406621 1,25mm cada uno
10680082 1,4mm cada uno
10106221 1,6mm cada uno
10630262 1,8mm cada uno
10544302 10 mm cada uno
10416621 1,7mm cada uno
10239071 11,2mm cada uno
10417201 12,5mm cada uno
10545262 16 mm cada uno
10014911 13,2mm cada uno
10126461 19 mm cada uno
10608761 1 mm cada uno
10024911 14 mm cada uno
10650452 18 mm cada uno
10477191 2,24mm cada uno
10487191 2,36mm cada uno
10799122 2,5mm cada uno
10044941 2,8mm cada uno
10545452 20 mm cada uno
10380382 25 mm cada uno
10340432 26,5mm cada uno
10044981 22,4mm cada uno
10146651 28 mm cada uno
10584112 2 mm cada uno
10186501 3,15mm cada uno
10630092 3,35mm cada uno
10478151 3,55mm cada uno
10005021 31,5mm cada uno
10288591 37,5mm cada uno
10278731 4,5mm cada uno
10760663 45 mm cada uno
10004981 4,75mm cada uno
10543342 4 mm cada uno
10458921 5,6mm cada uno
10197021 50 mm cada uno
10155981 40 mm cada uno
10610292 53 mm cada uno
10770663 56 mm cada uno
10116031 6,3mm cada uno
10014981 5 mm cada uno
10720473 6,7mm cada uno
10176071 7,1mm cada uno
10045051 8 mm cada uno
10167121 63 mm cada uno
10436621 9,5mm cada uno
10330912 9 mm cada uno
49 options
Código de producto. 10498921
Marca: RETSCH 60.166.035500
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 35,5mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Para utilizar con (equipo) Agitador de tamiz vibratorio AS 450
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 65 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 400mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable