Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400 mm Dia., with Perforated Plates with Round Holes
Código de producto. 10494182 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,25mm
2 mm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8 mm
9 mm
9,5mm
10 mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10494182
Marca: RETSCH 60.162.090000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Orificios redondos DIN
  • Chapa de acero inoxidable
  • Perforada
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 90 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/2
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 65 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 400mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable