Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400 mm Dia., with Perforated Plates with Round Holes
Código de producto. 10307902 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,25mm
2 mm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8 mm
9 mm
9,5mm
10 mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10307902 1,25mm cada uno
10368372 106 mm cada uno
10154732 100 mm cada uno
10572863 10 mm cada uno
10798784 11,2mm cada uno
10378372 112 mm cada uno
10675163 12,5mm cada uno
10164732 125 mm cada uno
10124542 13,2mm cada uno
10092792 16 mm cada uno
10685163 14 mm cada uno
10645743 18 mm cada uno
10032822 19 mm cada uno
10462262 2,36mm cada uno
10276652 1 mm cada uno
10338512 2,5mm cada uno
10286362 20 mm cada uno
10296262 2,8mm cada uno
10104782 22,4mm cada uno
10412272 25 mm cada uno
10412462 26,5mm cada uno
10686123 28 mm cada uno
10183812 2 mm cada uno
10739774 3,15mm cada uno
10236412 3,35mm cada uno
10032832 3,55mm cada uno
10473032 37,5mm cada uno
10626703 4,5mm cada uno
10738794 31,5mm cada uno
10799944 45 mm cada uno
10105022 40 mm cada uno
10789934 4,75mm cada uno
10574593 35,5mm cada uno
10625933 4 mm cada uno
10012692 5,6mm cada uno
10206802 53 mm cada uno
10338182 56 mm cada uno
10002692 5 mm cada uno
10012732 50 mm cada uno
10464182 6,3mm cada uno
10474182 6,7mm cada uno
10012742 63 mm cada uno
10348132 7,1mm cada uno
10236322 71 mm cada uno
10296362 75 mm cada uno
10296742 8 mm cada uno
10328232 80 mm cada uno
10494182 90 mm cada uno
10634593 9,5mm cada uno
10768624 9 mm cada uno
50 options
Código de producto. 10307902
Marca: RETSCH 60.162.001250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Orificios redondos DIN
  • Chapa de acero inoxidable
  • Perforada
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 1,25mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/2
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 65 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 400mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable