Learn More
Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 50 mm de altura, tamaños de poro de 10 mm e inferiores, ISO 3310/1
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 10 mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1 |
| Incluye | Certificado de conformidad con ISO 3310/1 o NFX 11-504 |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |