Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, with Perforated Plates with Square Holes
Código de producto. 10778624 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8 mm
9 mm
9,5mm
10 mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10778624 56 mm cada uno
10347942 100 mm cada uno
10534593 10 mm cada uno
10636513 106 mm cada uno
10296452 11,2mm cada uno
10032692 112 mm cada uno
10194242 13,2mm cada uno
10442842 12,5mm cada uno
10626893 16 mm cada uno
10042692 125 mm cada uno
10483222 14 mm cada uno
10484182 19 mm cada uno
10236602 18 mm cada uno
10256792 22,4mm cada uno
10515363 20 mm cada uno
10525363 25 mm cada uno
10226222 26,5mm cada uno
10103632 28 mm cada uno
10022762 31,5mm cada uno
10002802 37,5mm cada uno
10582863 35,5mm cada uno
10377942 4,5mm cada uno
10226272 40 mm cada uno
10749754 4,75mm cada uno
10002812 45 mm cada uno
10135072 4 mm cada uno
10032772 5,6mm cada uno
10286312 50 mm cada uno
10769944 53 mm cada uno
10193812 5 mm cada uno
10472262 6,7mm cada uno
10769924 6,3mm cada uno
10665163 7,1mm cada uno
10593823 63 mm cada uno
10114782 71 mm cada uno
10748794 75 mm cada uno
10206512 80 mm cada uno
10422462 90 mm cada uno
10749774 9,5mm cada uno
10082802 8 mm cada uno
10709934 9 mm cada uno
41 options
Código de producto. 10778624
Marca: RETSCH 60.190.056000
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 56 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/2
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable