Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, with Perforated Plates with Round Holes and Pore Size Greater than 10 mm
Código de producto. 10144682 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
50 mm
53 mm
56 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10144682 90 mm cada uno
10124782 100 mm cada uno
10042822 106 mm cada uno
10789924 11,2mm cada uno
10124732 112 mm cada uno
10594203 12,5mm cada uno
10655743 125 mm cada uno
10092802 14 mm cada uno
10348512 13,2mm cada uno
10206462 18 mm cada uno
10544593 19 mm cada uno
10635933 20 mm cada uno
10216462 22,4mm cada uno
10483412 25 mm cada uno
10022692 26,5mm cada uno
10493412 28 mm cada uno
10082722 35,5mm cada uno
10266792 40 mm cada uno
10082732 37,5mm cada uno
10032762 50 mm cada uno
10348322 56 mm cada uno
10592863 53 mm cada uno
10695163 71 mm cada uno
10444762 75 mm cada uno
10012812 80 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Código de producto. 10144682 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 60.198.090000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Orificios redondos DIN
  • Chapa de acero inoxidable
  • Perforada
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 90 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/2
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable