Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, with Perforated Plates with Round Holes and Pore Size 10 mm and Smaller
Código de producto. 10525173 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6mm
1,7mm
2 mm
2,24mm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
9 mm
9,5mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10525173 1,18mm cada uno
10266842 1,4mm cada uno
10575553 1,6mm cada uno
10174442 1,25mm cada uno
10582673 1,7mm cada uno
10032782 10 mm 1 PCS
10636703 1 mm cada uno
10348422 2,5mm cada uno
10338422 2,24mm cada uno
10798794 2,36mm cada uno
10256462 2,8mm cada uno
10052962 2 mm cada uno
10388562 3,55mm cada uno
10022882 4,5mm 1 PCS
10442462 4,75mm cada uno
10484952 3,35mm cada uno
10494952 4 mm cada uno
10154972 5,6mm cada uno
10398562 5 mm cada uno
10565363 6,7mm cada uno
10686703 6,3mm cada uno
10492842 7,1mm cada uno
10694583 9 mm cada uno
10779924 9,5mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 10525173 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 60.198.001180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Orificios redondos DIN
  • Chapa de acero inoxidable
  • Perforada
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 1,18mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/2
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable