Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
Código de producto. p-8000544 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,18mm
1,4mm
1,7mm
2 mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4 mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8 mm
9,5mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
16 mm
19 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
31,5mm
37,5mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10709512 1,18mm cada uno
10074751 1,4mm cada uno
10288681 1,7mm cada uno
10370762 100 mm cada uno
10065011 106 mm cada uno
10575062 11,2mm cada uno
10781233 12,5mm cada uno
10025051 125 mm cada uno
10515262 13,2mm cada uno
10289161 16 mm cada uno
10515452 19 mm cada uno
10380812 1 mm cada uno
10218831 2,36mm cada uno
10228831 2,8mm cada uno
10525452 22,4mm cada uno
10268541 25 mm cada uno
10447961 26,5mm cada uno
10330812 2 mm cada uno
10288871 3,35mm cada uno
10576022 31,5mm cada uno
10310242 4,75mm cada uno
10094901 37,5mm cada uno
10136601 45 mm cada uno
10185971 4 mm cada uno
10075031 5,6mm cada uno
10506222 50 mm cada uno
10298681 53 mm cada uno
10498721 6,3mm cada uno
10408731 6,7mm cada uno
10600272 63 mm cada uno
10268781 75 mm cada uno
10574872 8 mm cada uno
10196211 9,5mm cada uno
10278781 90 mm cada uno
34 options
Código de producto. 10709512
Marca: RETSCH 60.132.001180
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 1,18mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ASTM E 11
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 200
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable