Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
Código de producto. 10218831 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,18mm
1,4mm
1,7mm
2 mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4 mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8 mm
9,5mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
16 mm
19 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
31,5mm
37,5mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
34 product options available for selection
| Código de producto. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 10218831 | 2,36mm | cada uno |
| 10709512 | 1,18mm | cada uno |
| 10074751 | 1,4mm | cada uno |
| 10288681 | 1,7mm | cada uno |
| 10370762 | 100 mm | cada uno |
| 10065011 | 106 mm | cada uno |
| 10575062 | 11,2mm | cada uno |
| 10781233 | 12,5mm | cada uno |
| 10025051 | 125 mm | cada uno |
| 10515262 | 13,2mm | cada uno |
| 10289161 | 16 mm | cada uno |
| 10515452 | 19 mm | cada uno |
| 10380812 | 1 mm | cada uno |
| 10228831 | 2,8mm | cada uno |
| 10525452 | 22,4mm | cada uno |
| 10268541 | 25 mm | cada uno |
| 10447961 | 26,5mm | cada uno |
| 10330812 | 2 mm | cada uno |
| 10288871 | 3,35mm | cada uno |
| 10576022 | 31,5mm | cada uno |
| 10310242 | 4,75mm | cada uno |
| 10094901 | 37,5mm | cada uno |
| 10136601 | 45 mm | cada uno |
| 10185971 | 4 mm | cada uno |
| 10075031 | 5,6mm | cada uno |
| 10506222 | 50 mm | cada uno |
| 10298681 | 53 mm | cada uno |
| 10498721 | 6,3mm | cada uno |
| 10408731 | 6,7mm | cada uno |
| 10600272 | 63 mm | cada uno |
| 10268781 | 75 mm | cada uno |
| 10574872 | 8 mm | cada uno |
| 10196211 | 9,5mm | cada uno |
| 10278781 | 90 mm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10218831
Proveedor
RETSCH
N.º de proveedor
60.132.002360
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 2,36mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E 11 |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 200 |
| Incluye | Con certificado de conformidad |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
| Mostrar más Mostrar menos |