Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 50 mm de altura, tamaños de poro de micrómetros, ISO 3310/1
Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 50 mm de altura, tamaños de poro de micrómetros, ISO 3310/1
Código de producto. 10310722 Tienda Fisherbrand Productos| Código de producto. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 10310722 | 212 μm | cada uno |
| 10437771 | 106 μm | cada uno |
| 10370522 | 112 μm | cada uno |
| 10447771 | 125 μm | cada uno |
| 10749702 | 140 μm | cada uno |
| 10370572 | 150 μm | cada uno |
| 10418541 | 160 μm | cada uno |
| 10760273 | 20 μm | cada uno |
| 10065001 | 224 μm | cada uno |
| 10015041 | 280 μm | cada uno |
| 10488531 | 25 μm | cada uno |
| 10166121 | 300 μm | cada uno |
| 10514112 | 315 μm | cada uno |
| 10176121 | 355 μm | cada uno |
| 10248781 | 32 μm | cada uno |
| 10594102 | 36 μm | cada uno |
| 10594292 | 38 μm | cada uno |
| 10584682 | 400 μm | cada uno |
| 10791233 | 425 μm | cada uno |
| 10476811 | 450 μm | cada uno |
| 10504302 | 45 μm | cada uno |
| 10229071 | 53 μm | cada uno |
| 10730853 | 40 μm | cada uno |
| 10457581 | 560 μm | cada uno |
| 10015051 | 56 μm | cada uno |
| 10136411 | 630 μm | cada uno |
| 10054931 | 600 μm | cada uno |
| 10741623 | 710 μm | cada uno |
| 10279161 | 75 μm | cada uno |
| 10126361 | 71 μm | cada uno |
| 10505262 | 80 μm | cada uno |
| 10719132 | 850 μm | cada uno |
| 10166601 | 900 μm | cada uno |
| 10320432 | 90 μm | cada uno |
| 10156601 | 800 μm | cada uno |
| 10448731 | 200 μm | cada uno |
| 10166501 | 100 μm | cada uno |
| 10269021 | 500 μm | cada uno |
| 10448921 | 250 μm | cada uno |
| 10360332 | 63 μm | cada uno |
| 10005051 | 50 μm | cada uno |
| 10238641 | 180 μm | cada uno |
Código de producto. 10310722
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 212 μm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1. Serie principal R’10 conforme a DIN 323. |
| Incluye | Certificado de conformidad con ISO 3310/1 o NFX 11-504 |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |