Learn More
Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 25 mm de altura, tamaños de poro superiores a 10 mm, ISO 3310/1
Código de producto. 10427961 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10427961 90 mm cada uno
10437961 100 mm cada uno
10478531 106 mm cada uno
10769502 11,2mm cada uno
10228781 112 mm cada uno
10228731 12,5mm cada uno
10628761 125 mm cada uno
10799882 14 mm cada uno
10799402 13,2mm cada uno
10709892 16 mm cada uno
10034751 18 mm cada uno
10146691 19 mm cada uno
10238921 20 mm cada uno
10248921 22,4mm cada uno
10563332 25 mm cada uno
10390082 26,5mm cada uno
10300092 28 mm cada uno
10628571 31,5mm cada uno
10799502 35,5mm cada uno
10497761 37,5mm cada uno
10407771 40 mm cada uno
10117221 45 mm cada uno
10228931 50 mm cada uno
10594492 53 mm cada uno
10427011 56 mm cada uno
10619131 63 mm cada uno
10720853 71 mm cada uno
10055021 75 mm cada uno
10065021 80 mm cada uno
29 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10427961
Brand: Fisherbrand™ 60.122.090000
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 25 mm and diameter of 200 mm. Available in a wide range of pore sizes greater than 10 mm.
  • Bastidor de acero inoxidable con gasa de alambre
  • Diámetro: 200 mm
  • Altura: 25 mm
  • ISO 3310/1
Specifications
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 90 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1. Serie principal R’10 conforme a DIN 323.
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 200
Incluye Certificado de conformidad
Altura (métrico) 25 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable